Learn More
Thermo Scientific™ Kryoröhrchenhalter
GREENER_CHOICE
Erhöhen Sie die Funktionalität Ihrer Kryoröhrchen mit diesen Tischröhrchen und Fläschchenhaltern in einer Vielzahl von Fachkonfigurationen für einhändiges Verschließen und Entdeckeln.
42.50 CHF - 78.05 CHF
Spezifikation
Typ Röhrchenhalter
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10100051
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
5030-0510
50 Cryogenic Tubes
58.30 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10508171
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
5030-0505
25 Cryogenic Tubes
42.50 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10059040
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
376589
40 Cryogenic Tubes
78.05 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erweitern Sie die Funktionalität von Kryoröhrchenprodukten mit Thermo Scientific™ CryoTube™ Haltern — für Tischröhrchen- und Fläschchenbehälter für einhändiges Verschließen und Entdeckeln. Die Produktpalette umfasst Nalgene™ und Nunc™ Behälter in verschiedenen Größen und Fachaufteilungen.
  • Polystyrol-Farbcodierer rasten in die Verschlusskappen der Nalgene Kryoröhrchen ein und ermöglichen eine problemlose Probenerkennung
  • Die Drehsicherungsfunktion des Polycarbonat-Kryoröhrchenhalters ermöglicht ein einhändiges Verschließen und Entdeckeln
Spezifikation
Spezifikation
Röhrchenhalter
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Kryoröhrchenhalter