Learn More
Thermo Scientific™ Kryoröhrchenhalter
Vereinfachen Sie Prozesse mit diesen Tischröhrchenhaltern für das einhändige Verschließen und Entdeckeln.
Marke: Thermo Scientific™ 5030-0510
39.17 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erweitern Sie mit den Thermo Scientific™ Kryoröhrchenhaltern und den Röhrchenhaltern für die Laborbank die Funktionalität Ihrer Kryoröhrchenprodukte. Diese ermöglichen einhändiges Verschließen und Entdeckeln.
- Polystyrol-Farbcodierer rasten in die Verschlusskappen der Nalgene Kryoröhrchen ein und ermöglichen eine problemlose Probenerkennung
- Die Drehsicherungsfunktion des Polycarbonat-Kryoröhrchenhalters ermöglicht ein einhändiges Verschließen und Entdeckeln
Spezifikation
Ja | |
Polycarbonat | |
Kryoröhrchen | |
Nalgene™ |
White | |
Röhrchenhalter | |
50 Cryogenic Tubes | |
5 x 10 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.