Learn More
Thermo Scientific™ Kryoröhrchenhalter
GREENER_CHOICE
Erhöhen Sie die Funktionalität Ihrer Kryoröhrchen mit diesen Tischröhrchen und Fläschchenhaltern in einer Vielzahl von Fachkonfigurationen für einhändiges Verschließen und Entdeckeln.
Marke:  Thermo Scientific™ 5030-0505
29.61 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
28.79 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10508171
  • 42.50 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erweitern Sie die Funktionalität von Kryoröhrchenprodukten mit Thermo Scientific™ CryoTube™ Haltern — für Tischröhrchen- und Fläschchenbehälter für einhändiges Verschließen und Entdeckeln. Die Produktpalette umfasst Nalgene™ und Nunc™ Behälter in verschiedenen Größen und Fachaufteilungen.
  • Polystyrol-Farbcodierer rasten in die Verschlusskappen der Nalgene Kryoröhrchen ein und ermöglichen eine problemlose Probenerkennung
  • Die Drehsicherungsfunktion des Polycarbonat-Kryoröhrchenhalters ermöglicht ein einhändiges Verschließen und Entdeckeln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Polycarbonat
Kryoröhrchen
Nalgene™
5 x 5
Blue
Röhrchenhalter
25 Cryogenic Tubes
1/Packung, 4/Kartons.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1421261 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/04/2025 Catalog Number5030-0505
Chargennummer1285959 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number5030-0505
Chargennummer1407617 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/07/2024 Catalog Number5030-0505
Chargennummer1398756 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum23/03/2024 Catalog Number5030-0505
Chargennummer1398755 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum23/03/2024 Catalog Number5030-0505
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Kryoröhrchenhalter > Nalgene Kryofläschchen-Halter, Drehschutzrastvorrichtung, 5 x 5 versetzte Probenräume, PC, blau
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.