Learn More
Thermo Scientific™ Kryoröhrchenhalter
Erhöhen Sie die Funktionalität Ihrer Kryoröhrchen mit diesen Tischröhrchen und Fläschchenhaltern in einer Vielzahl von Fachkonfigurationen für einhändiges Verschließen und Entdeckeln.
Marke:  Thermo Scientific™ 376589
30.99 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10059040
  • 78.05 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erweitern Sie die Funktionalität von Kryoröhrchenprodukten mit Thermo Scientific™ CryoTube™ Haltern — für Tischröhrchen- und Fläschchenbehälter für einhändiges Verschließen und Entdeckeln. Die Produktpalette umfasst Nalgene™ und Nunc™ Behälter in verschiedenen Größen und Fachaufteilungen.
  • Polystyrol-Farbcodierer rasten in die Verschlusskappen der Nalgene Kryoröhrchen ein und ermöglichen eine problemlose Probenerkennung
  • Die Drehsicherungsfunktion des Polycarbonat-Kryoröhrchenhalters ermöglicht ein einhändiges Verschließen und Entdeckeln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ineinandergreifend
Röhrchenverschluss
Nunc™
4 x 10
PPO
40 Cryogenic Tubes
1/Packung, 15/Karton
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer184128 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/02/2025 Catalog Number376589
Chargennummer171459 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number376589
Chargennummer172861 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number376589
Chargennummer174764 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number376589
Chargennummer167718 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number376589
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-06-27
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Kryoröhrchenhalter > Nunc CryoTube Fläschchenhalter, mit Verdrehsicherung, 4 x 10 Fächer, PPO
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.