Learn More
Corning™ Ständer für Kryoröhrchen
GREENER_CHOICE
Geeignet für alle Corning Fläschchen
Marke:  Corning™ 431131
94.50 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10787822
  • 99.47 CHF / 2 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Geeignet für alle Corning Fläschchen
  • Wiederverwendbares Polypropylen
  • Selbstverriegelnde Konstruktion für das einhändige Verschließen und Öffnen freistehender Kryofläschchen
  • Hält Temperaturen bis –196°C (–320.8°F) stand
  • Autoklavierbar bei 121°C (249.8°F)
Bestellinformation
7.63 L x 4 B x 0.94 Zoll H (19.4 x 10.2 x 2.4 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Orange
0,94 in.
7,63 in.
4 in.
50 Kryoröhrchen
Polypropylen
2.4 cm
19.4 cm
10.2 cm
19.4 x 10.2 x 2.4 cm (7.63 x 4 x 0.94 in.)
Automatisch blockierend
Ständer für Kryoröhrchen
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Ständer für Kryoröhrchen > 7,63 x 4 x 0,94 in (L x B x H)