Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Einweg-Reagenzienvorratsgefäße für die Automation aus Polypropylen
Verlängern Sie den unbeaufsichtigten Betrieb und steigern Sie die Assay-Effizienz mit diesen roboterkompatiblen Einweg-Reservoirs aus Polypropylen, die im Standard-Mikrotiterplattenformat mit 300 ml Volumen erhältlich sind.
277.00 CHF - 697.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Naturfarben |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 300 mL |
Abmessungen (L x B x H) | 86 x 128 x 43 in. (3.4 x 5 x 1.75 mm) |
Material | Polypropylen |
Typ | Behälter |
Produktcode | Marke | Bodenform | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bodenform | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10466392
|
Thermo Scientific™
1200-1300 |
Flach | Unsteril |
293.00 CHF
40 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10723363
|
Thermo Scientific™
1200-1301 |
Flach | Steril |
435.00 CHF
40 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10039511
|
Thermo Scientific™
1200-2300 |
mit Vertiefungen | Unsteril |
277.00 CHF
40 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10373582
|
Thermo Scientific™
1200-2301 |
mit Vertiefungen | Steril |
697.00 CHF
40 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Einweg-Robot-Reservoirs im Mikrotiterplatten-Standardformat mit 300 ml Volumen verlängern die unbeaufsichtigte Betriebsdauer und die Assay-Effizienz.
Der konische Boden minimiert Totvolumen und zeichnet sich durch einen Spritzschutz aus. Die Version mit flachem Boden erfüllt verschiedenste Assay-Anforderungen sowohl in manuellen als auch in automatisierten Systemen.
- Die Ausführung mit gefaltetem Boden ist beim 96-Well-Format am effektivsten.
- Die Ausführung mit flachem Boden ist für 1-, 6-, 12-, 96-, 384- und 1.536-Well-Formate verwendbar.
- Polypropylen bietet genügend Stabilität für robotergestütztes Liquid Handling, was die Durchführung automatisierter Assays erleichtert und einen längeren unbeaufsichtigten Betrieb ermöglicht.
- Das Reservoir ist zu den meisten Roboterarmen, Plattenstaplern (“Hotels”), Plattenarmen und Plattformkonfigurationen kompatibel.
- Das Reservoir verfügt über ein Volumen von 300 ml (345 ml bis zum Rand) und eingegossene Graduierungen in 100 ml-Schritten.
- Die Reservoirs können zum einfacheren automatisierten Stapeln und zur einfacheren Aufbewahrung ineinander gestellt werden.
Spezifikation
Naturfarben | |
86 x 128 x 43 in. (3.4 x 5 x 1.75 mm) | |
Behälter | |
43 mm | |
86 mm | |
4 | |
128 mm |
300 mL | |
Polypropylen | |
1,75 in. | |
3,4 in. | |
40 | |
5 in. |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.