Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Einweg-Reagenzienvorratsgefäße für die Automation aus Polypropylen
Verlängern Sie den unbeaufsichtigten Betrieb und steigern Sie die Assay-Effizienz mit diesen roboterkompatiblen Einweg-Reservoirs aus Polypropylen, die im Standard-Mikrotiterplattenformat mit 300 ml Volumen erhältlich sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 1200-1301
272.95 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10723363
  • 450.00 CHF / 40 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Einweg-Robot-Reservoirs im Mikrotiterplatten-Standardformat mit 300 ml Volumen verlängern die unbeaufsichtigte Betriebsdauer und die Assay-Effizienz.
Der konische Boden minimiert Totvolumen und zeichnet sich durch einen Spritzschutz aus. Die Version mit flachem Boden erfüllt verschiedenste Assay-Anforderungen sowohl in manuellen als auch in automatisierten Systemen.
  • Die Ausführung mit gefaltetem Boden ist beim 96-Well-Format am effektivsten.
  • Die Ausführung mit flachem Boden ist für 1-, 6-, 12-, 96-, 384- und 1.536-Well-Formate verwendbar.
  • Polypropylen bietet genügend Stabilität für robotergestütztes Liquid Handling, was die Durchführung automatisierter Assays erleichtert und einen längeren unbeaufsichtigten Betrieb ermöglicht.
  • Das Reservoir ist zu den meisten Roboterarmen, Plattenstaplern („Hotels“), Plattenarmen und Plattformkonfigurationen kompatibel.
  • Das Reservoir verfügt über ein Volumen von 300 ml (345 ml bis zum Rand) und eingegossene Graduierungen in 100 ml-Schritten.
  • Die Reservoirs können zum einfacheren automatisierten Stapeln und zur einfacheren Aufbewahrung ineinander gestellt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Erfüllt die Empfehlungen der US American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
300 ml
Polypropylen
Behälter
43 mm
86 mm
4
128 mm
Flach
Naturfarben
86 x 128 x 43 in. (3.4 x 5 x 1.75 mm)
Steril
1,75 in.
3,4 in.
40
5 in.
Einzel-, 6-Well-Platten, 12-Well-Platten, 96-Well-Platten, 384-Well-Platten, 1536-Well-Platten
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Einweg-Reagenzienvorratsgefäße für die Automation aus Polypropylen > Reservoir, 300 ml, flacher Boden, Steril
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.