Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Einweg-Reagenzienvorratsgefäße für die Automation aus Polypropylen
Verlängern Sie den unbeaufsichtigten Betrieb und steigern Sie die Assay-Effizienz mit diesen roboterkompatiblen Einweg-Reservoirs aus Polypropylen, die im Standard-Mikrotiterplattenformat mit 300 ml Volumen erhältlich sind.
Marke: Thermo Scientific™ 1200-1300
219.75 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
219.75 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Einweg-Robot-Reservoirs im Mikrotiterplatten-Standardformat mit 300 ml Volumen verlängern die unbeaufsichtigte Betriebsdauer und die Assay-Effizienz.
Der konische Boden minimiert Totvolumen und zeichnet sich durch einen Spritzschutz aus. Die Version mit flachem Boden erfüllt verschiedenste Assay-Anforderungen sowohl in manuellen als auch in automatisierten Systemen.
- Die Ausführung mit gefaltetem Boden ist beim 96-Well-Format am effektivsten.
- Die Ausführung mit flachem Boden ist für 1-, 6-, 12-, 96-, 384- und 1.536-Well-Formate verwendbar.
- Polypropylen bietet genügend Stabilität für robotergestütztes Liquid Handling, was die Durchführung automatisierter Assays erleichtert und einen längeren unbeaufsichtigten Betrieb ermöglicht.
- Das Reservoir ist zu den meisten Roboterarmen, Plattenstaplern („Hotels“), Plattenarmen und Plattformkonfigurationen kompatibel.
- Das Reservoir verfügt über ein Volumen von 300 ml (345 ml bis zum Rand) und eingegossene Graduierungen in 100 ml-Schritten.
- Die Reservoirs können zum einfacheren automatisierten Stapeln und zur einfacheren Aufbewahrung ineinander gestellt werden.
Spezifikation
Erfüllt die Empfehlungen der US American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
300 mL | |
Polypropylen | |
Behälter | |
43 mm | |
86 mm | |
4 | |
128 mm | |
Flach |
Naturfarben | |
86 x 128 x 43 in. (3.4 x 5 x 1.75 mm) | |
Unsteril | |
1,75 in. | |
3,4 in. | |
40 | |
5 in. | |
Einzel-, 6-Well-Platten, 12-Well-Platten, 96-Well-Platten, 384-Well-Platten, 1536-Well-Platten |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1426222 | Konformitätsbescheinigung | 04/04/2025 | 1200-1300 |
1424660 | Konformitätsbescheinigung | 29/03/2025 | 1200-1300 |
1420384 | Konformitätsbescheinigung | 14/01/2025 | 1200-1300 |
1314659 | Konformitätsbescheinigung | 09/12/2024 | 1200-1300 |
1272987 | Konformitätsbescheinigung | 09/12/2024 | 1200-1300 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.