Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Einweg-Reagenzienvorratsgefäße für die Automation aus Polypropylen
Verlängern Sie den unbeaufsichtigten Betrieb und steigern Sie die Assay-Effizienz mit diesen Einweg-Robot-Reservoirs aus Polypropylen, die im Standard-Mikrotiterplattenformat mit 300 ml Volumen erhältlich sind.
Marke: Thermo Scientific™ 1200-2300
181.96 CHF gültig bis 2025-02-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24154" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verlängern Sie den unbeaufsichtigten Betrieb und steigern Sie die Assay-Effizienz mithilfe der Thermo Scientific™ Nalgene™ Einweg-Reservoirs aus Polypropylen. Erhältlich im Standard-Mikrotiterplattenformat mit 300 ml Volumen sowie gefaltetem Boden zur Minimierung von Totvolumen und Trennwänden als Spritzschutz. Die Version mit flachem Boden erfüllt verschiedenste Assay-Anforderungen sowohl in manuellen als auch in automatisierten Systemen.
- Die Ausführung mit gefaltetem Boden ist beim 96-Well-Format am effektivsten.
- Die Ausführung mit flachem Boden ist für 1-, 6-, 12-, 96-, 384- und 1.536-Well-Formate verwendbar.
- Polypropylen bietet genügend Stabilität für robotergestütztes Liquid Handling, was die Durchführung automatisierter Assays erleichtert und einen längeren unbeaufsichtigten Betrieb ermöglicht.
- Das Reservoir ist zu den meisten Roboterarmen, Plattenstaplern („Hotels“), Plattenarmen und Plattformkonfigurationen kompatibel.
- Das Reservoir verfügt über ein Volumen von 300 ml (345 ml bis zum Rand) und eingegossene Graduierungen in 100 ml-Schritten.
- Die Reservoirs können zum einfacheren automatisierten Stapeln und zur einfacheren Aufbewahrung ineinander gestellt werden.
Spezifikation
American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
300 mL | |
Polypropylen | |
Behälter | |
43 mm | |
86 mm | |
4 | |
128 mm | |
mit Vertiefungen |
Naturfarben | |
86 x 128 x 43 in. (3.4 x 5 x 1.75 mm) | |
Unsteril | |
1,75 in. | |
3,4 in. | |
40 | |
5 in. | |
96-Well-Platten |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.