Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Durchsichtige Diagnostikflaschen aus PETG mit Verschluss: Steril, Großpackung Artikelnummer.: 10501465
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Durchsichtige Diagnostikflaschen aus PETG mit Verschluss: Steril, Großpackung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10501465
10 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
Artikelnummer. 10501465
Marke: Thermo Scientific™ 3420350010
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die transparenten Diagnosefläschchen aus PETG eignen sich optimal zur Probenahme, Aufbewahrung und zum Versand von kleinen Mengen an wertvollen Reagenzien bei vielen sterilen Anwendungen mit kleinen Volumen.
Diese Thermo Scientific™ Nalgene™ Diagnostikafläschchen aus durchsichtigem PETG mit Verschluss eignen sich besonders für Probename, Aufbewahrung und Versand kleinerer Volumen wertvoller Reagenzien. Diese Fläschchen sind ideal für Testkits und für viele sterile Anwendungen mit kleineren Volumen.
Eigenschaften:
  • Polyethylen-Terephthalat (PETG) mit hervorragender Durchsichtigkeit zur Anzeige des Inhalts
  • Pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
  • Mit weißem Verschluss aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) mit Einlage für Auslaufsicherheit†
Bestellinformationen:
Diagnostikfläschchen werden mit aufgesetztem Verschluss in Schrumpffolie verpackt auf einem Tablar geliefert.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 0,33 oz., 10 ml
Kapazität (metrisch) 10 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0.33 oz.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 11 mm
Material PETG
Anzahl pro Karton 500
Anzahl pro Packung 100
Sterilität Steril
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 20 bis 415 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Diagnostikflaschen entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1315 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 54 mm
Produkttyp Diagnostik-Flasche
Breite (angloamerikanisch) 0,93 in.
Höhe (angloamerikanisch) 2,12 in.
Verschlussmaterial HDPE
Durchmesser (metrisch) 24 mm
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1334940 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number342035-0010
Chargennummer1352841 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number342035-0010
Chargennummer1414754 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number342035-0010
Chargennummer1295839 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number342035-0010
Chargennummer1405116 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number342035-0010
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen zwei Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Durchsichtige Diagnostikflaschen aus PETG mit Verschluss: Steril, Großpackung >