Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 489 Schlauch aus linearem LDPE
Mit diesem durchscheinenden linearen 489 LDPE-Schlauch können Sie den Flüssigkeitsstand einfach und kostengünstig anzeigen und eignen sich hervorragend für den Einsatz im Labor und in der Industrie.
Marke: Thermo Scientific™ 8010-0250
57.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Bei durscheinenden Thermo Scientific™ Nalgene™ 489 Schläuchen aus linearem LDPE sind Fluidstände problemlos erkennbar. Diese preisgünstigen, hervorragend für Anwendungen in Laboren und industriellen Betrieben geeigneten Schläuche aus linearem Polyethylen niedriger Dichte sind weniger flexibel als Nalgene 180 PVC-Schläuche, jedoch ausreichend biegsam.
Merkmale:
- Kostengünstige halbflexible Schläuche (Härtegrad von 50, Shore D), hervorragend geeignet für den Einsatz in Labor und Industrie
- Nicht toxisch, geruchs- und geschmacksneutral; diese für Lebensmittel geeigneten Schläuche entsprechen der US-Vorschrift 21 CFR 177.1520 für Lebensmittelverpackungen
- Schläuche können zur Zusammenstellung bestimmter Anordnungen gebogen und für bessere chemische Beständigkeit chemisch sterilisiert werden
.
Spezifikation
Entsprechen den US-Vorschriften der FDA für die Verwendung mit Lebensmitteln. | |
1/4 in. | |
LDPE | |
9,52 mm | |
30.48 m | |
0.16 cm | |
Durchscheinend | |
Biegeradius 8x Außendurchmesser | |
175 °F | |
Halbsteife Schläuche |
Nicht autoklavierbar | |
6,35 mm | |
3/8 in. | |
100 ft. | |
1/16 in. | |
1 Schlauchstück 100 ft lang | |
Durometer 50(D) | |
107 psig bei 145 °F (63 °C), 214 psig bei 73 °F (23 °C) | |
79 °C |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. Hinweis: Entspricht nicht der NSF-Norm 51 für den Einsatz in Lebensmittelbereichen.