Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 489 Schlauch aus linearem LDPE
Mit diesem durchscheinenden linearen 489 LDPE-Schlauch können Sie den Flüssigkeitsstand einfach und kostengünstig anzeigen und eignen sich hervorragend für den Einsatz im Labor und in der Industrie.
43.70 CHF - 161.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Entsprechen den US-Vorschriften der FDA für die Verwendung mit Lebensmitteln. |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Material | LDPE |
Farbe | Durchscheinend |
Max. Operating Temperature (English) | 175 °F |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Maximaler Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Maximaler Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11384665
![]() |
Thermo Scientific™
8010-0125 |
1/8 in. | 1/4 in. | 179 psig bei 145 °F (63 °C), 358 psig bei 73 °F (23 °C) |
43.70 CHF
30.48 Meter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11304675
![]() |
Thermo Scientific™
8010-0250 |
1/4 in. | 3/8 in. | 107 psig bei 145 °F (63 °C), 214 psig bei 73 °F (23 °C) |
58.20 CHF
30 Meter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11314675
![]() |
Thermo Scientific™
8010-0375 |
3/8 in. | 1/2 Zoll | 152 psig bei 73 °F (23 °C), 76 psig bei 145 °F (63 °C) |
85.38 CHF
30 Meter |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11324675
![]() |
Thermo Scientific™
8010-0500 |
1/2 in. | 5/8 in. | 59 psig bei 145 °F (63 °C), 118 psig bei 73 °F (23 °C) |
122.00 CHF
30.40 Meter |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11334675
![]() |
Thermo Scientific™
8010-0625 |
5/8 Zoll | 3/4 Zoll | 48 psig bei 145 °F (63 °C), 96 psig bei 73 °F (23 °C) |
161.00 CHF
30.40 Meter |
Verfügbar ab: 09-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Bei durscheinenden Thermo Scientific™ Nalgene™ 489 Schläuchen aus linearem LDPE sind Fluidstände problemlos erkennbar. Diese preisgünstigen, hervorragend für Anwendungen in Laboren und industriellen Betrieben geeigneten Schläuche aus linearem Polyethylen niedriger Dichte sind weniger flexibel als Nalgene 180 PVC-Schläuche, jedoch ausreichend biegsam.
Merkmale:- Die halbstarren Schläuche (Durometer 50 Shore D) sind kostengünstig und eignen sich hervorragend für den Einsatz in Labor und Industrie.
- Diese ungiftigen, geruchlosen und geschmackfreien Schläuche sind lebensmitteltauglich gemäß 21 CFR 177.1520 für Lebensmittelverpackungen.
- Die Schläuche lassen sich entsprechend der gewünschten Anordnung biegen und zur Wiederverwendung chemisch sterilisieren. Außerdem bestechen sie durch ihre überragende chemische Beständigkeit.
Spezifikation
Entsprechen den US-Vorschriften der FDA für die Verwendung mit Lebensmitteln. | |
LDPE | |
175 °F |
Nicht autoklavierbar | |
Durchscheinend | |
79 °C |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. Hinweis: Entspricht nicht der NSF-Norm 51 für den Einsatz in Lebensmittelbereichen.