Learn More
Thermo Scientific™ Glasbeschichtete WebSeal™ Plate+ Kunststoff-Mikrotiterplatten, 2. Generation
Verwenden Sie diese glasbeschichteten Mikrotiterplatten für Probennalysen mit hohem Durchsatz, die Glasfläschchen benötigen.
Marke:  Thermo Scientific™ 60180-P341
4510.13 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16499375
  • 5080.28 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Beschreibung
Für Proben, die Glasfläschchen benötigen, können jetzt mit diesen gläserbeschichteten Mikrotiterplatten Analysen mit hohem Durchsatz durchgeführt werden. Unsere glasbeschichteten Thermo Scientific™ WebSeal™ Plate+ Kunststoffplatten der zweiten Generation sind die Lösung für reine Kunststoffplatten, die aufgrund der Adsorption an Kunststoff-Well-Wänden eine schlechte Lösungsmittelstabilität oder einen Produktverlust verursachen. WebSeal Plate+ Produkte sind mit einer ultramodernen Glasbeschichtung versehen, die eine Beschichtung mit höherer Dichte (200 A dick) ermöglicht, um die Stabilität und Reproduzierbarkeit von Lösungsmitteln zu verbessern, insbesondere für Biomoleküle, die an Kunststoffwänden adsorbieren.
  • Bietet eine extrem niedrige Adsorption an Well-Oberflächen für kritische polare Verbindungen
  • Ermöglicht Analysen geringster Spuren für stark adsorbierende Analyten
  • Bietet höchste Reproduzierbarkeit
Höhere Stabilität organischer Lösungsmittel
Proben, die sich normalerweise nur in Glasfläschchen handhaben lassen, können nun auch in durchsatzstarken Well-Platten gehandhabt werden.
Weniger Adsorption kritischer Verbindungen an der Kavitätswand
Adsorption an Kavitätswänden ist der Hauptgrund für nicht reproduzierbare Ergebnisse in der Bioanalyse. Da die Wandpolarität in WebSeal Plate+ Mikrotiterplatten invertiert ist, reduziert sich das Adsorptionsrisiko deutlich.
Höhere Reproduzierbarkeit
Geringeres Risiko für Probenverlust.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
No Barcode
16 x 24
Clear
384
Unsteril
145 μl
100 Plates
14,4 mm
Microtiter
Specification Certified
SureSTART WebSeal Level 3
Polypropylen
100 μl
Glass-coated
Abgerundet quadratisch, konischer Boden (V-Well)
-80°C to 121°C
8 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Glasbeschichtete WebSeal™ Plate+ Kunststoff-Mikrotiterplatten, 2. Generation > 145 μL, 100 Plates