Learn More
N,O-Dimethylhydroxylaminhydrochlorid 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10316420
Zum Warenkorb hinzufügen
N,O-Dimethylhydroxylaminhydrochlorid 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10316420
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10316420
Marke: Thermo Scientific Acros 116341000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6638-79-5
Summenformel C2H8ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 97.54
MDL-Nummer MFCD00012485
InChI-Schlüssel USZLCYNVCCDPLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,o-dimethylhydroxylamine hydrochloride, n,o-dimethylhydroxylamine hcl, n-methoxymethylamine hydrochloride, methanamine, n-methoxy-, hydrochloride, o,n-dimethylhydroxylamine hydrochloride, n-methoxymethanamine hydrochloride, o,n-dimethyl-hydroxylamine hydrochloride, methoxy methyl amine hydrochloride, n,o-dimethylhydroxyamine hydrochloride, n,o-dimethylhydroxylaminehydrochlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 81138
SMILES [H+].[Cl-].CNOC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 112.0°C to 116.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3ONHCH3·HCl
Menge 100 g
Beilstein 04, 534
Fieser 11,201; 12,205; 15,144
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear
IUPAC-Name Wasserstoffmethoxy(methyl)aminchlorid
Formelmasse 97.55
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0454133 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number116341000,116340250,116340050
ChargennummerA0401586 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/10/2022 Catalog Number116341000,116340250,116340050
ChargennummerA0428129 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/03/2022 Catalog Number
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
N,O-Dimethylhydroxylaminhydrochlorid 98 %, Thermo Scientific Chemicals >