Learn More
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11479902
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479902
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11479902
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12033.18
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide is used as a derivatization reagent for gas chromatography and mass-spectrometry analysis of phenolic acids in fruits. It is also used as a reactant in the preparation of pyrimidinone ribosides and analogs which shows anti-tumor properties. It plays as an important role as a reagent for the regioselective desulfation of polysaccharide sulfates. Furthermore, it is used to prepare trimethylsilyl ethers of carbohydrates and alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungsgebiete
N,O-Bis(Trimethylsilyl)Trifluoracetamid wird als Derivatisierungsreagenz für die Gaschromatographie und Massenspektrometrie-Analyse von Phenolsäuren in Früchten verwendet. Wird auch als Reaktionsmittel bei der Vorbereitung von Pyrimidinon-Ribosiden und Analoga verwendet, die Anti-Tumor-Eigenschaften zeigen. Spielt eine wichtige Rolle als Reagenz für die regioselektive Entschwefelung von Polysaccharid-Sulfaten. Weiterhin wird es zur Herstellung von Trimethylsilylethern aus Kohlenhydraten und Alkoholen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform.
Anmerkungen
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Den Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25561-30-2
Summenformel C8H18F3NOSi2
MDL-Nummer MFCD00008269
Synonym bstfa, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-o,n-bis trimethylsilyl, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl acetimidate, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanimidate, trimethylsilyl 1z-2,2,2-trifluoro-n-z-trimethylsilyl ethanimidoate #, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide bstfa, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanecarboximidateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 9601896
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,O-Bis (trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Schmelzpunkt -10°C
Dichte 0.97
Siedepunkt 145°C to 147°C
Flammpunkt 23°C (73°F)
Brechungsindex 1.384
Menge 50 g
UN-Nummer UN2924
Beilstein 3607620
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform.
InChI-Schlüssel XCOBLONWWXQEBS-GHXNOFRVSA-N
SMILES C[Si](C)(C)N=C(C(F)(F)F)O[Si](C)(C)C
IUPAC-Name Trimethylsilyl-(1Z)-2,2,2-trifluor-N-trimethylsilylethanimidat
Molekulargewicht (g/mol) 257.403
Formelmasse 257.4
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251975 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog NumberA12033.18,A12033.09
Chargennummer10250034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2024 Catalog NumberA12033.18,A12033.09
ChargennummerP02J003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberA12033.18,A12033.09
Chargennummer10218212 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2023 Catalog NumberA12033.18,A12033.09
Chargennummer10243106 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2022 Catalog NumberA12033.18,A12033.09
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >