Learn More
Hexamethyldisilazan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11492108
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Hexamethyldisilazan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492108
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Artikelnummer. 11492108
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15139.AE
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 999-97-3 | C6H19NSi2 | 161.395 g/mol
Hexamethyldisilazane is used as a solvent in organic synthesis and organometallic chemistry. It is often used as an adhesion promoter for photoresist in photolithography. Further, it is used for the preparation of trimethylsilyl ethers from hydroxy compounds. It is used as an alternative to critical point drying during sample preparation in electron microscopy. It is added to analyte to get silylated diagnostic products during pyrolysis in gas chromatography- mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hexamethyldisilazan wird als Lösungsmittel in der organischen Synthese und der organometallischen Chemie verwendet. Es wird häufig als Adhäsionsförderer für Photoresiste in der Photolithographie verwendet. Darüber hinaus wird es für die Herstellung von Trimethylsilylethern aus Hydroxyverbindungen verwendet. Es wird als Alternative zur kritischen Punkttrocknung während der Probenvorbereitung in der Elektronenmikroskopie verwendet. Es wird dem Analyten hinzugefügt, um silylierte diagnostische Produkte während der Pyrolyse in der Gaschromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung zu erhalten.
Löslichkeit
Mischbar mit Methanol, Chloroform, Ethylether und Benzol. Nicht mit Wasser mischbar.                    
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 999-97-3
Summenformel C6H19NSi2
Molekulargewicht (g/mol) 161.395
MDL-Nummer MFCD00008259
InChI-Schlüssel FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethyldisilazane, bis trimethylsilyl amine, hmds, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane, hexamethylsilazane, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl, tri-sil, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl silanamine, hexamethyldisilizane, disilazane, 1,1,1,3,3,3-hexamethylMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 13838
ChEBI CHEBI:85068
IUPAC-Name [Dimethyl-(trimethylsilylamino)silyl]methan
SMILES C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexamethyldisilazane
Schmelzpunkt -78°C
Dichte 0.774
Siedepunkt 126°C
Flammpunkt 8°C (46°F)
Prozentgehaltsbereich 98+%
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel (CH3)3SiNHSi(CH3)3
Brechungsindex 1.408
Menge 100 mL
UN-Nummer UN3286
Beilstein 635752
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,4689
Löslichkeitsinformationen Miscible with methanol,chloroform,ethyl ether and benzene. Immiscible with water.
Formelmasse 161.4
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252712 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog NumberA15139.AP,A15139.0F,A15139.AE
Chargennummer10249707 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/02/2024 Catalog NumberA15139.AP,A15139.0F,A15139.AE
Chargennummer10247425 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2023 Catalog NumberA15139.AP,A15139,A15139.0F,A15139.AE
Chargennummer10243111 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/08/2022 Catalog NumberA15139.AP,A15139.0F,A15139.AE
Chargennummer10185995 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA15139.AP,A15139.0F,A15139.AE
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexamethyldisilazane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hexamethyldisilazane
Name des Produkts
Hexamethyldisilazan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >