Learn More
N,O-Bis-(Trimethylsilyl)-Trifluoracetamid, mit 1 % Trimethylsilylchlorid, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10005363
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
N,O-Bis-(Trimethylsilyl)-Trifluoracetamid, mit 1 % Trimethylsilylchlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10005363 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10005363
Marke: Thermo Scientific Acros 389320250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 25561-30-2 | C8H18F3NOSi2 | 257.4 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Silylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25561-30-2, 75-77-4
Summenformel C8H18F3NOSi2
Molekulargewicht (g/mol) 257.4
MDL-Nummer MFCD00008269
InChI-Schlüssel XCOBLONWWXQEBS-GHXNOFRVSA-N
Synonym bstfa, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-o,n-bis trimethylsilyl, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl acetimidate, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanimidate, trimethylsilyl 1z-2,2,2-trifluoro-n-z-trimethylsilyl ethanimidoate #, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide bstfa, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanecarboximidate
PubChem CID 9601896
IUPAC-Name Trimethylsilyl-(1Z)-2,2,2-trifluor-N-trimethylsilylethanimidat
SMILES C[Si](C)(C)N=C(C(F)(F)F)O[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9740g/mL
Siedepunkt 145.0°C to 147.0°C
Flammpunkt 34°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
Menge 25 g
Relative Dichte 0.974
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: hydrolysis
Formelmasse 257.4
Reinheit (%) ≥98.0% (excluding TMCS), 1.5% max. TMCS
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467689 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number389320250,389321000,389325000
ChargennummerA0458690 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/12/2024 Catalog Number389320250,389321000,389325000
ChargennummerA0451512 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2024 Catalog Number389320250,389321000,389325000
ChargennummerA0458690 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2023 Catalog Number389320250,389321000,389325000
ChargennummerA0445538 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2023 Catalog Number389320250,389321000,389325000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, with 1% trimethylsilyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
N,O-Bis-(Trimethylsilyl)-Trifluoracetamid, mit 1 % Trimethylsilylchlorid, Thermo Scientific Chemicals >