Learn More
Bis-(Trimethylsilyl)amid, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Acros 209551000
61.29 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15462132
  • 64.52 CHF / 100 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lithium bis(trimethylsilyl)amide
0.9000g/mL
−21°C
((CH3)3Si)2NLi
04,296; 05,393; 07,197; 12,280; 13,165; 14,194
lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Lithium; Bis(trimethylsilyl)azanid
2733832
4039-32-1, 109-99-9
65.0°C
C6H18LiNSi2
100 mL
0.9
Solubility in water: reacts.
[Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
167.33
167.33
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467275 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number209551000,209558000
ChargennummerA0455049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2024 Catalog Number209551000,209558000
ChargennummerA0451306 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2023 Catalog Number209551000,209558000
ChargennummerA0399048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number209551000,209558000
ChargennummerA0395093 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number209551000,209558000
Name des Produkts
Bis-(Trimethylsilyl)amid, Thermo Scientific Chemicals > 50 g; AcroSeal Glasflasche