Learn More
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11300114
Zum Warenkorb hinzufügen
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11300114
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11300114
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L00559.18
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine is a reducing co-substrate for heme peroxidases. It is used for detection of peroxidases on polyacrylamide gels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-phenylendiamin ist ein reduzierendes Co-Substrat für Häm-Peroxidasen. Es wird zum Nachweis von Peroxidasen auf Polyacrylamid-Gelen verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in kaltem, besser in heißem Wasser.
Hinweise
Luft- & lichtempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-22-1
Summenformel C10H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 164.252
MDL-Nummer MFCD00008309
InChI-Schlüssel CJAOGUFAAWZWNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym wurster's blue, wurster's reagent, n,n,n',n'-tetramethyl-p-phenylenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine, tetramethyl-p-phenylenediamine, 1,4-bis dimethylamino benzene, p-bis dimethylamino benzene, 1,4-benzenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, benzene, 1,4-bis dimethylamino, unii-p4p3ac32zbMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7490
IUPAC-Name 1-N,1-N,4-N,4-N-Tetramethylbenzol-1,4-diamin
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine
Schmelzpunkt 48°C to 52°C
Siedepunkt 260°C
Menge 50 g
UN-Nummer UN1673
Beilstein 1564025
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,9228
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in cold,more in hot water.
Formelmasse 164.25
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252705 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog NumberL00559.09,L00559.18
Chargennummer10238120 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2023 Catalog NumberL00559.09,L00559.18
Chargennummer10239120 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2023 Catalog NumberL00559.09,L00559.18
Chargennummer10242067 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/07/2022 Catalog NumberL00559.09,L00559.18
Chargennummer10204153 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL00559.09,L00559.18
Name des Produkts
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >