Learn More
n-Hexyllithium, 33-Gew.-%-Lösung in n-Hexan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10369350
Verfügbar ab: 10-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
n-Hexyllithium, 33-Gew.-%-Lösung in n-Hexan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10369350
100 mL, AcroSeal™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10369350
Marke: Thermo Scientific Acros 301651000
Verfügbar ab: 10-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21369-64-2, 110-54-3
Summenformel C6H13Li
Molekulargewicht (g/mol) 92.11
MDL-Nummer MFCD00191446
InChI-Schlüssel CETVQRFGPOGIQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexyllithium, lithium, hexyl, hexyllithium, hexyl lithium, hexyl-lithium, lithium hexane, n-hexyllithiurn, n-hexyllitium, n-hexyl lithium, hexli
PubChem CID 2733163
IUPAC-Name Lithium;Hexan
SMILES [Li+].CCCCC[CH2-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Hexyllithium
Namenshinweis 33 wt. % in n-hexane
CAS Min. % 32.8, 66.8
CAS Max. % 33.2, 67.2
Farbe Orange bis Gelb
Dichte 0.6900g/mL
Flammpunkt −26°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel LiCH2CH2CH2CH2CH2CH3
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.69
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: vigorous reaction.
Formelmasse 92.11
Reinheit (%) 32.8 to 33.2% (as HexLi)
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467896 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number301651000,10115320,301658000
ChargennummerA0465772 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2024 Catalog Number301651000,301658000
ChargennummerA0451421 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/01/2024 Catalog Number301651000,301658000
ChargennummerA0433390 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/10/2023 Catalog Number301651000,301658000
ChargennummerA0455963 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/08/2023 Catalog Number301651000,301658000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Hexyllithium, 33 wt.% solution in n-hexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
  • Pyrophore Flüssigkeit Kategorie 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrocarbons, C6, n-alkanes, isoalkanes,cyclics, 5-50% n-hexane, n-Hexyllithium
Name des Produkts
n-Hexyllithium, 33-Gew.-%-Lösung in n-Hexan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >