Learn More
n-Heptan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11438727
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
n-Heptan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438727
500 mL
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11438727
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19894.AP
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Kommt in Farben/Lacken und Beschichtungen, als Gummi-Zement-Lösungsmittel und in der GC-Analyse, HPLC, Spektrophotometrie und bei Umwelttests zum Einsatz. Wird als primärer Referenzstandard für die Bestimmung der Klopfklasse von Vergaserbrennstoffen und -lösemitteln verwendet, insbesondere für Pflanzenöle, Temperaturmessgeräte für niedrige Temperaturen, Kalibrierungen und Polymerisationsreaktionsträger. Die Hydroisomerisierung von n-Heptan zur Bildung von verzweigten und dreiverzweigten Produkten, die für die Herstellung von Benzin mit hohem Oktan nützlich sind. Wasser/AOT/n-Heptan-Mikroemulsionen spielen eine wesentliche Rolle bei der Synthese, Größenkontrolle und Passivierung von CdS-Nanopartikeln.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Kommt in Farben/Lacken und Beschichtungen, als Gummi-Zement-Lösungsmittel und in der GC-Analyse, HPLC, Spektrophotometrie und bei Umwelttests zum Einsatz. Wird als primärer Referenzstandard für die Bestimmung der Klopfklasse von Vergaserbrennstoffen und -lösemitteln verwendet, insbesondere für Pflanzenöle, Temperaturmessgeräte für niedrige Temperaturen, Kalibrierungen und Polymerisationsreaktionsträger. Die Hydroisomerisierung von n-Heptan zur Bildung von verzweigten und dreiverzweigten Produkten, die für die Herstellung von Benzin mit hohem Oktan nützlich sind. Wasser/AOT/n-Heptan-Mikroemulsionen spielen eine wesentliche Rolle bei der Synthese, Größenkontrolle und Passivierung von CdS-Nanopartikeln.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Chloroform und Äther. Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, der sich nicht mit inkompatiblen Substanzen in Verbindung bringt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-82-5
Summenformel C7H16
Molekulargewicht (g/mol) 100.21
MDL-Nummer MFCD00009544
InChI-Schlüssel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC-Name Heptan
SMILES CCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Heptane
Schmelzpunkt -91°C
Dichte 0.684
Siedepunkt 97°C to 99°C
Menge 500 mL
Flammpunkt −4°C (24°F)
Geruch Petroleum-like
Brechungsindex 1.3877
UN-Nummer UN1206
Beilstein 1730763
Merck Index 14,4659
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,chloroform,and ether. Insoluble in water.
Formelmasse 100.21
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2410424 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/10/2024 Catalog NumberA19894.AP,A19894.0F
ChargennummerU06K063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2024 Catalog NumberA19894.AP,A19894.0F
Chargennummer2400115 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/08/2024 Catalog NumberA19894.AP,A19894.0F
ChargennummerT09K049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/07/2024 Catalog NumberA19894.AP,A19894.0F
ChargennummerS06K021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/06/2024 Catalog NumberA19894.AP,A19894.0F
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Heptane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: n-Heptane
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
n-Heptan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >