Learn More
n-Heptan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Kommt in Farben/Lacken und Beschichtungen, als Gummi-Zement-Lösungsmittel und in der GC-Analyse, HPLC, Spektrophotometrie und bei Umwelttests zum Einsatz. Wird als primärer Referenzstandard für die Bestimmung der Klopfklasse von Vergaserbrennstoffen und -lösemitteln verwendet, insbesondere für Pflanzenöle, Temperaturmessgeräte für niedrige Temperaturen, Kalibrierungen und Polymerisationsreaktionsträger. Die Hydroisomerisierung von n-Heptan zur Bildung von verzweigten und dreiverzweigten Produkten, die für die Herstellung von Benzin mit hohem Oktan nützlich sind. Wasser/AOT/n-Heptan-Mikroemulsionen spielen eine wesentliche Rolle bei der Synthese, Größenkontrolle und Passivierung von CdS-Nanopartikeln.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kommt in Farben/Lacken und Beschichtungen, als Gummi-Zement-Lösungsmittel und in der GC-Analyse, HPLC, Spektrophotometrie und bei Umwelttests zum Einsatz. Wird als primärer Referenzstandard für die Bestimmung der Klopfklasse von Vergaserbrennstoffen und -lösemitteln verwendet, insbesondere für Pflanzenöle, Temperaturmessgeräte für niedrige Temperaturen, Kalibrierungen und Polymerisationsreaktionsträger. Die Hydroisomerisierung von n-Heptan zur Bildung von verzweigten und dreiverzweigten Produkten, die für die Herstellung von Benzin mit hohem Oktan nützlich sind. Wasser/AOT/n-Heptan-Mikroemulsionen spielen eine wesentliche Rolle bei der Synthese, Größenkontrolle und Passivierung von CdS-Nanopartikeln.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Chloroform und Äther. Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, der sich nicht mit inkompatiblen Substanzen in Verbindung bringt.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | n-Heptane |
Schmelzpunkt | -91°C |
Dichte | 0.684 |
Siedepunkt | 97°C to 99°C |
Menge | 2500 mL |
Flammpunkt | −4°C (24°F) |
Geruch | Petroleum-like |
Brechungsindex | 1.3877 |
UN-Nummer | UN1206 |
Beilstein | 1730763 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
R02L028 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | A19894.AP,A19894.0F |
R02L030 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | A19894.AP,A19894.0F |
2410424 | Analysenzertifikat | 10/10/2024 | A19894.AP,A19894.0F |
U06K063 | Analysenzertifikat | 06/09/2024 | A19894.AP,A19894.0F |
2400115 | Analysenzertifikat | 15/08/2024 | A19894.AP,A19894.0F |
Sicherheit und Handhabung
- n-Heptane
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: n-heptane