Learn More
N-Dodecyl-β-D-Maltosid, 99 %, hochrein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10376221
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
N-Dodecyl-β-D-Maltosid, 99 %, hochrein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10376221
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10376221
Marke: Thermo Scientific Acros 329370010
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69227-93-6
Summenformel C24H46O11
Molekulargewicht (g/mol) 510.6
MDL-Nummer MFCD00043012
InChI-Schlüssel NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
Synonym n-dodecyl-beta-d-maltoside, lauryl maltoside, dodecyl maltoside, dodecyl-beta-d-maltoside, n-dodecyl b-d-maltoside, unii-di107e57b4, lauryl-beta-d-maltoside, dodecyl beta-d-maltoside, dodecyl b-d-maltopyranoside, dodecyl beta-d-maltopyranosideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 114880
ChEBI CHEBI:43769
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-Dodecoxy-4,5-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Dodecyl-β-D-maltoside
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 217,0 °C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 17, V,8, 12
Spezifischer Drehzustand +47.50 (20.00°C c=1,water)
Spezifische Drehung + 47.50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble (100g/L). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Formelmasse 510.6
Reinheit (%) 99%
Güte Hochrein
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465111 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/08/2024 Catalog Number329370010,329370050,329370250
ChargennummerA0459051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/01/2024 Catalog Number329370010,329370050,329370250
ChargennummerA0451572 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number329370010,329370050,329370250
ChargennummerA0402688 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number329370010,329370050,329370250
ChargennummerA0405407 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number329370010,329370050,329370250
Produktidentifikator
  • n-Dodecyl-ß-D-maltoside
Name des Produkts
N-Dodecyl-β-D-Maltosid, 99 %, hochrein, Thermo Scientific Chemicals >