Learn More
Multipette™ E3x Einkanalpipette
GREENER_CHOICE
Ermöglicht hochgenaues Dispensieren unabhängig von den physikalischen Eigenschaften der Flüssigkeit. Die Eppendorf™ Multipette™ E3x Einkanalpipette ermöglicht einhändigen Betrieb und kontaktfreies Abwerfen der Spitzen.
Marke:  Eppendorf 4987000029
840.76 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15431920
  • 1139.54 CHF / 1 Set
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Beschreibung
Ermöglicht hochgenaues Dispensieren unabhängig von den physikalischen Eigenschaften der Flüssigkeit. Die Eppendorf™ Multipette™ E3x Einkanalpipette ermöglicht einhändigen Betrieb und kontaktfreies Abwerfen der Spitzen.
Bietet ein vielseitiges Dispensiersystem, das nach dem Direktverdrängungsprinzip arbeitet und daher jede Art von Flüssigkeit unter Einhaltung der höchsten Standards für genaue Ergebnisse pipettieren kann.
  • Volle Volumenkontrolle, verbesserte Genauigkeit und Reproduzierbarkeit bei gleichzeitiger Reduzierung der körperlichen Belastung bei der Anwendung
  • Hochgeschwindigkeitsdispensierung mit motorisiertem Kolben
  • Automatische Erkennung der Combitip™ advanced™ Spitzen
  • Abwurf der Spitzen auf Knopfdruck
  • Volumenbereich von 1 μl bis 50 ml
  • Li-Ionen-Batterie
  • Beleuchtete Anzeige
  • Automatische Dispensierung
  • Pipettierung
  • Dispensierung
  • Ansaugung (Pipettierung von Überständen)
  • Titration
  • Sequenzielle Dispensierung
  • Kombinierter Ansaug- und Dispensiermodus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lithium-Ion
CombiTip™
Flüssigkeitsdispenser
Beleuchtete Farbe
8
Combitips advanced™, Eppendorf Quality™, PCR clean, Eppendorf Biopur™
1
1 bis 50 ml
Ladeadapter, 2 Combitips advanced™ Sortimentspackungen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Multipette™ E3x Einkanalpipette >