Learn More
Eppendorf™ Multipette M4 Starter-Kit mit Kombispitzen
Dieser Dispensierer gewährleistet ein präzises und genaues Dispensieren von viskosen Lösungen sowie kontaminationsfreies Dispensieren von toxischen, radioaktiven und anderen gefährlichen Flüssigkeiten. Das Eppendorf™ Repeater™ M4 Starterkit eignet sich optimal für wiederholtes Dispensieren von Volumen in Serie wie z. B. beim Befüllen von Röhrchen oder Platten.
Marke: Eppendorf™ 4982000314
503.99 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieser Dispensierer gewährleistet ein präzises und genaues Dispensieren von viskosen Lösungen sowie kontaminationsfreies Dispensieren von toxischen, radioaktiven und anderen gefährlichen Flüssigkeiten. Das Eppendorf™ Repeater™ M4 Starterkit eignet sich optimal für wiederholtes Dispensieren von Volumen in Serie wie z. B. beim Befüllen von Röhrchen oder Platten.
- Mit Combitip Gestell und Combitip Sortimentspaket
- Gibt Volumen nach dem Direktverdrängungsprinzip ab Flüssigkeit wird direkt ohne Luftkissen abgegeben, was das richtige Volumen unabhängig von Dichte, Viskosität und Flüchtigkeit der Flüssigkeit gewährleistet.
- Wiederhol-Dispensiermodi reduzieren die Anzahl der Bewegungen, indem der Anwender die Spitze einmal befüllen und bis zu 100-mal ohne Nachfüllung dispensieren kann.
- Durch die automatische Combitop Erkennung entfallen zeitaufwendige Volumenberechnungen.
- Großer Dispensierbereich: 1 bis 10 ml
- Stressfreie Arbeit mit dem integrierten Schrittzähler: Dispensiervorgänge können nach einer Unterbrechung oder Ablenkung fehlerfrei fortgesetzt werden.
- Zentraler Combitip Auswerfer: Vollständig entleerte Combitips können mit einer Hand einfach abgeworfen werden.
- Durch das Direktverdrängungsprinzip ideal für viskose oder schäumende Lösungen und Flüssigkeiten mit hohem Dampfdruck
- Sichere Handhabung toxischer, radioaktiver oder infektiöser Materialien
Spezifikation
CombiTip™ | |
Ja | |
1 bis 10000 μl | |
Je 1 |
1 | |
Multipette M4 Starterkit | |
Präzises und korrektes Dispensieren von viskosen Lösungen, kontaminationsfreies Dispensieren von toxischen, radioaktiven und anderen gefährlichen Flüssigkeiten |