Learn More
OHAUS™ Mehrzweck-Klammern
OHAUS™ Mehrzweck-Klemmen sind für die sichere Handhabung und Positionierung einer Vielzahl von Laborglaswaren konzipiert.
46.15 CHF - 123.00 CHF
Spezifikation
Typ | Mehrzweckklemme |
---|---|
Enthält | Rutschfeste Vinylhülsen und Glasfaserabdeckungen |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Jaw Type | Material | Größe (metrisch) Griff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Jaw Type | Material | Größe (metrisch) Griff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15792249
|
OHAUS™
30392205 |
Modell CLM-MULTI3SZS | 3-zackig, einfach verstellbar | Vernickelt | 0 bis 39 mm |
53.95 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15782249
|
OHAUS™
30392204 |
Modell CLM-MULTI3DZS | 3-zackig, zweifach verstellbar | Vernickelt | 0 bis 46 mm |
56.40 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15782399
|
OHAUS™
30392354 |
Modell CLM-MULTI3DSS | 3-zackig, zweifach verstellbar | Edelstahl | 0 bis 48 mm |
97.40 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15772269
|
OHAUS™
30392223 |
Modell CLM-MULTI2DSL | 2-zackig, zweifach verstellbar | Edelstahl | 0 bis 95 mm |
123.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15772249
|
OHAUS™
30392203 |
Modell CLM-MULTI3SZM | 3-zackig, einfach verstellbar | Vernickelt | 0 bis 71 mm |
56.40 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15752249
|
OHAUS™
30392201 |
Modell CLM-MULTI3DZM | 3-zackig, zweifach verstellbar | Vernickelt | 0 bis 69 mm |
56.40 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15742269
|
OHAUS™
30392220 |
Modell CLM-MULTI2DSM | 2-zackig, zweifach verstellbar | Edelstahl | 0 bis 75 mm |
103.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15742249
|
OHAUS™
30392200 |
Modell CLM-MULTI3SZL | 3-zackig, einfach verstellbar | Vernickelt | 0 bis 108 mm |
61.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15732259
|
OHAUS™
30392209 |
Modell CLM-MULTI2DZM | 2-zackig, zweifach verstellbar | Vernickelt | 0 bis 75 mm |
46.15 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15722259
|
OHAUS™
30392208 |
Modell CLM-MULTI2SZM | 2-zackig, einfach verstellbar | Vernickelt | 0 bis 78 mm |
47.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15722249
|
OHAUS™
30392198 |
Modell CLM-MULTI3DZL | 3-zackig, zweifach verstellbar | Vernickelt | 0 bis 105 mm |
61.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15712259
|
OHAUS™
30392207 |
Modell CLM-MULTI2DZL | 2-zackig, zweifach verstellbar | Vernickelt | 0 bis 95 mm |
46.15 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15702259
|
OHAUS™
30392206 |
Modell CLM-MULTI2SZL | 2-zackig, einfach verstellbar | Vernickelt | 0 bis 92 mm |
46.15 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15762399
|
OHAUS™
30392352 |
Modell CLM-MULTI3DSL | 3-zackig, zweifach verstellbar | Edelstahl | 0 bis 102 mm |
123.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15772399
|
OHAUS™
30392353 |
Modell CLM-MULTI3DSM | 3-zackig, zweifach verstellbar | Edelstahl | 0 bis 69 mm |
113.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Verlängerungsarme mit 360°-Rotation ermöglichen die Platzierung von Geräten in verschiedenen Abständen vom Laborrahmen, ohne die Integrität des Experiments zu beeinträchtigen
- Schwenkbare und feste Positionierungsklammern halten Geräte nahe dem Laborrahmen oder -ständer und verfügen über eine integrierte Halterung für die Befestigung an Laborrahmen oder -geräten
- Erhältlich mit Einzel- oder Doppeleinstellung in vernickeltem Zink oder Edelstahl
- Rutschfeste Vinylhülsen und Glasfaserabdeckungen für Temperaturen über 100°C (inklusive aller 2 und 3-Klemmen)
Spezifikation
Mehrzweckklemme | |
Rutschfeste Vinylhülsen und Glasfaserabdeckungen |