Learn More
OHAUS™ Mehrzweck-Klammern
OHAUS™ Mehrzweck-Klemmen sind für die sichere Handhabung und Positionierung einer Vielzahl von Laborglaswaren konzipiert.
Marke:  OHAUS™ 30392204
51.20 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15782249
  • 56.40 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Verlängerungsarme mit 360°-Rotation ermöglichen die Platzierung von Geräten in verschiedenen Abständen vom Laborrahmen, ohne die Integrität des Experiments zu beeinträchtigen
  • Schwenkbare und feste Positionierungsklammern halten Geräte nahe dem Laborrahmen oder -ständer und verfügen über eine integrierte Halterung für die Befestigung an Laborrahmen oder -geräten
  • Erhältlich mit Einzel- oder Doppeleinstellung in vernickeltem Zink oder Edelstahl
  • Rutschfeste Vinylhülsen und Glasfaserabdeckungen für Temperaturen über 100°C (inklusive aller 2 und 3-Klemmen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mehrzweckklemme
Rutschfeste Vinylhülsen und Glasfaserabdeckungen
8 mm
4,000 in.
102 mm
0 bis 46 mm
Vernickelt
Modell CLM-MULTI3DZS
6,61 in.
168,00 mm
Klein
3-zackig, zweifach verstellbar
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Mehrzweck-Klammern > Modell: CLM-MULTI3DZS