Learn More
OHAUS™ Mehrzweck-Klammern
OHAUS™ Mehrzweck-Klemmen sind für die sichere Handhabung und Positionierung einer Vielzahl von Laborglaswaren konzipiert.
Marke:  OHAUS™ 30392209
41.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15732259
  • 46.15 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Verlängerungsarme mit 360°-Rotation ermöglichen die Platzierung von Geräten in verschiedenen Abständen vom Laborrahmen, ohne die Integrität des Experiments zu beeinträchtigen
  • Schwenkbare und feste Positionierungsklammern halten Geräte nahe dem Laborrahmen oder -ständer und verfügen über eine integrierte Halterung für die Befestigung an Laborrahmen oder -geräten
  • Erhältlich mit Einzel- oder Doppeleinstellung in vernickeltem Zink oder Edelstahl
  • Rutschfeste Vinylhülsen und Glasfaserabdeckungen für Temperaturen über 100°C (inklusive aller 2 und 3-Klemmen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mehrzweckklemme
Rutschfeste Vinylhülsen und Glasfaserabdeckungen
11 mm
5,000 in.
127 mm
0 bis 75 mm
Vernickelt
Modell CLM-MULTI2DZM
9,02 in.
229,00 mm
Mittel
2-zackig, zweifach verstellbar
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Mehrzweck-Klammern > Modell: CLM-MULTI2DZM