Learn More
OHAUS™ Mehrzweck-Klammern
OHAUS™ Mehrzweck-Klemmen sind für die sichere Handhabung und Positionierung einer Vielzahl von Laborglaswaren konzipiert.
Marke: OHAUS™ 30392352
119.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verlängerungsarme mit 360°-Rotation ermöglichen die Platzierung von Geräten in verschiedenen Abständen vom Laborrahmen, ohne die Integrität des Experiments zu beeinträchtigen
- Schwenkbare und feste Positionierungsklammern halten Geräte nahe dem Laborrahmen oder -ständer und verfügen über eine integrierte Halterung für die Befestigung an Laborrahmen oder -geräten
- Erhältlich mit Einzel- oder Doppeleinstellung in vernickeltem Zink oder Edelstahl
- Rutschfeste Vinylhülsen und Glasfaserabdeckungen für Temperaturen über 100°C (inklusive aller 2 und 3-Klemmen)
Spezifikation
Mehrzweckklemme | |
Rutschfeste Vinylhülsen und Glasfaserabdeckungen | |
13 mm | |
5,000 in. | |
127 mm | |
0 bis 102 mm |
Edelstahl | |
Modell CLM-MULTI3DSL | |
10,75 in. | |
273,00 mm | |
Groß | |
3-zackig, zweifach verstellbar |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Mehrzweck-Klammern > Modell: CLM-MULTI3DSL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur