Learn More
Multi-Lösung mit 13 Elementen - Be,Na,Mg,K,Ca,Fe,Co,Rh,In,Ba,Ce,Pb,U für ICP 0.001 mg/l, Fisher Chemical™
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Marke:  Fisher Chemical MS 003 250
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12956183
  • 893.00 CHF / 250 Milliliter
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Dreizehn Elemente
Flasche
Lösung zur Verifizierung mehrerer Komponenten mit Grenzwerterkennung
2 % HNO3
0.001 mg/l
250 ml
Be,Na,Mg,K,Ca,Fe,Co,Rh,In,Ba,Ce,Pb,U
Flüssig
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1060644 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog NumberMS 003 250
Name des Produkts
Multi-Lösung mit 13 Elementen - Be,Na,Mg,K,Ca,Fe,Co,Rh,In,Ba,Ce,Pb,U für ICP 0.001 mg/l, Fisher Chemical™ >