Learn More
Multi-Lösung mit 13 Elementen - Be,Na,Mg,K,Ca,Fe,Co,Rh,In,Ba,Ce,Pb,U für ICP 0.001 mg/l, Fisher Chemical™
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
893.00 CHF - 1085.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dreizehn Elemente |
---|---|
Konzentration | 0.001 mg/l |
Verpackung | Flasche |
Typ | Lösung zur Verifizierung mehrerer Komponenten mit Grenzwerterkennung |
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Be,Na,Mg,K,Ca,Fe,Co,Rh,In,Ba,Ce,Pb,U |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12956183
|
Fisher Chemical
MS 003 250 |
250 ml |
893.00 CHF
250 Milliliter |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12966183
|
Fisher Chemical
MS 003 500 |
500 ml |
1085.00 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Spezifikation
Dreizehn Elemente | |
Flasche | |
Be,Na,Mg,K,Ca,Fe,Co,Rh,In,Ba,Ce,Pb,U | |
Flüssig |
0.001 mg/l | |
Lösung zur Verifizierung mehrerer Komponenten mit Grenzwerterkennung | |
2 % HNO3 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 8 Monate (4 Monate nach Öffnung).
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Multi-Lösung mit 13 Elementen - Be,Na,Mg,K,Ca,Fe,Co,Rh,In,Ba,Ce,Pb,U für ICP 0.001 mg/l, Fisher Chemical™