Learn More
MRP4/ABCC4 Antibody (ABCC4/9018), DyLight 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-24255V
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
MRP4/ABCC4 Monoclonal antibody specifically detects MRP4/ABCC4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
MRP4/ABCC4 | |
Monoclonal | |
DyLight 405 | |
ATP-binding cassette sub-family C member 4, ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 4, EST170205, MOAT-BbA464I2.1 (ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 4), MOATBcanalicular multispecific organic anion transporter (ABC superfamily), MRP4MRP/cMOAT-related ABC transporter, multidrug resistance-associated protein 4, multispecific organic anion transporter B, Multi-specific organic anion transporter B | |
Recombinant fragment (around aa1-200) of human MRP4/ABCC4 protein (exact sequence is proprietary) | |
0.1 mL | |
Lipid and Metabolism | |
10257 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG2b κ |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
ABCC4/9018 | |
50 mM Sodium Borate | |
Mouse | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MRP4/ABCC4 Antibody (ABCC4/9018), DyLight 405, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, DyLight 405
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur