Learn More
MP Biomedicals™ TallPrep™ Lysematrix Z
Zur Isolierung und Reinigung von Nukleinsäure.Durch die hohe Dichte und extrem hohe Härte eignet sich diese Matrix ideal für das Aufbrechen sehr zäher Zellwände.
Marke:  MP Biomedicals™ 116985100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15272870
  • 503.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 03-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
TallPrep™ Lysematrix Z kann mit FastPrep Geräten oder ähnlichen Beads verwendet werden. Sie eignen sich ideal für die Lyse von tierischem und pflanzlichem Gewebe und ganzen Insekten. Lysematrix Z ist eine Alternative zur sehr aggressiven Lysematrix A für Anwendungen wie RNA- und Proteinisolierung aus sehr zähem Gewebe.
  • Schlauchgröße: 4,5 mL
  • Probentypen: Tierisches Gewebe, Pflanzengewebe, zähe Stämme, Wurzeln, Samen, ganze Insekten
  • Matrix-Zusammensetzung: 2 mm-Yttrium-stabilisierte Zirkoniumoxid-Beads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Yttrium-stabilisiertes Zirkoniumoxid
Probe: Pflanzen-, Tiergewebs-, Holz-, Samen-, Boden-, Lehm-, Bakterien-, Insekten-, Alt-, Trockenproben
DNase- und RNase-frei
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung
Lysematrix Z
100 x 4,5 ml
Raumtemperatur
Tierische Gewebe, Pflanzen, Insekten
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater
Matrix Z, enthält Yttrium-stabilisierte Zirkoniumoxid-Beads mit 2 mm Durchmesser
Lysematrix Z
Bis zu 0,5 g pro Präparation
Name des Produkts
MP Biomedicals™ TallPrep™ Lysematrix Z > TallPrep™ Lysematrix M; Menge: 100 x 4,5-ml-Röhrchen
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.