Learn More
MP Biomedicals™ Hubbel-, Mendel- und Wakeman-Salzmischung
Gepudert
Marke:  MP Biomedicals™ 0290283802
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11495632
  • 79.15 CHF / 2 Kilogramm
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
Dieses Mineralgemisch enthält kein Zink, ist arm an Mangan und Phosphor und hat ein hohes Calcium/Phosphor-Verhältnis.
Entwickelt für die Verwendung in Nährmitteln mit relativ hohem Caseingehalt.
Zusammensetzung (Inhaltsstoffe, Menge):
  • Calciumcarbonat, 54,3 %
  • Magnesiumcarbonat, 2,5 %
  • Magnesiumsulfat·7H2O, 1,6 %
  • Natriumchlorid, 6,9 %
  • Kaliumchlorid, 11,2 %
  • Kaliumphosphat, monobasisch, 21,2 %
  • Eisenphosphat, 2,05 %
  • Kaliumiodid, 0,008 %
  • Mangansulfat·H2O, 0,035 %
  • Natriumfluorid, 0,1 %
  • Aluminium-Kaliumsulfat, 0,017 %
  • Kupfersulfat·5H2O, 0,09 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tierfutter
Pulver
2 kg
Calciumcarbonat 54,3 %, Magnesiumcarbonat 2,5 %, Magnesiumsulfat 7H2O 1,6 %, Natriumchlorid 6,9 %, Kaliumchlorid 11,2 %, Kaliumphosphat, monobasisch 21,2 %, Eisenphosphat 2,050 %, Kaliumiodid 0,008 %, Mangansulfat H2O 0,035 %, Natriumfluorid 0,1 %, Aluminium-Kaliumsulfat 0,017 %, Kupfersulfat 5H2O 0,09 %
Erstellung tierischer Forschungsernährung
15 °C bis 30 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Hubbel-, Mendel- und Wakeman-Salzmischung > Hubbel-, Mendel- und Wakeman-Salzmischung, 2 kg