Learn More
MP Biomedicals™ Maus-Diät, aufgereinigt
Diät aus natürlichen Zutaten, die das richtige Maß aller bekannten Nährstoffe zur Verfügung stellt, die für das Wachstum, die Pflege und die Reproduktion von Mäusen in Laborversuchen unerlässlich sind.
Marke: MP Biomedicals™ 0290460610
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zusammensetzung (Inhaltsstoffe in Anteilen):
- Vitaminfreies Casein, 30 %
- Sukrose, 52,8%
- Alphacel, Bulkware ohne Nährwert, 2 %
- Maisöl, 10 %
- Leberöl vom Kabeljau, USP, 0,2 %
- Salzmischung Sure Nr., 5 %
- Kaliumaluminiumsulfat, 0,021 % (des Salzgemischs)
- Calciumcarbonat, 30,985 % (des Salzgemischs)
- Calciumphosphat Doppelbasisch, 9.812 % (des Salzgemischs)
- Kobaltchlorid 6H2O, 0,026 % (des Salzgemischs)
- Kupfersulfat 5H2O, 0,021 % (des Salzgemischs)
- Eisencitrat (16 bis 17 % Fe), 2,84 % (der gesamten Salzmischung)
- Magnesiumsulfat, 5,113 % (des Salzgemischs)
- Mangansulfat H2O, 0,413 % (des Salzgemischs)
- Kaliumiodid, 0,083 % (des Salzgemischs)
- Kaliumphosphat Doppelbasisch, 33,309 % (des Salzgemischs)
- Natriumchlorid, 17,3 % (des Salzgemischs)
- Natriumfluorid, 0,026 % (des Salzgemischs)
- Natriumtetraborat, 0,026 % (des Salzgemischs)
- Zinkchlorid, 0,026 % (des Salzgemischs)
- Thiaminhydrochlorid, 5 mg/kg Diät
- Riboflavin, 10 mg/kg Diät
- Nicotinsäure, 10 mg/kg Diät
- Pyridoxin-Hydrochlorid, 5 mg/kg Diät
- Biotin, 0,2 mg/kg Diät
- Pantothensäure, 60 mg/kg Diät
- Folsäure, 0,5 mg/kg Diät
- Cholinchlorid, 1,5 mg/kg Diät
- A-Tocopherol, 60 mg/kg Diät
- Menadion, 10 mg/kg Diät
Spezifikation
Tierfutter | |
Pellet, pelletieren | |
10 kg | |
15 °C bis 30 °C |
Vitaminfreies Kasein 30 %, Sukrose 52.8 %, Alphacel, nicht-nutritive Masse 2 %, Maisöl 10 %, Lebertran, USP 0.2 %, Salzmischung Sure Nr. 2 5 % | |
Mausdiät ist eine natürliche Zutatendiät, die spezifisch formuliert wird, um die korrekte Balance aller bekannten Nährstoffe zur Verfügung zu stellen, die für das Wachstum, das Überleben und die Reproduktion von Mäusen für Laborexperimente als wesentlich angesehen werden | |
Maus |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Maus-Diät, aufgereinigt > Mäusefutter, gereinigt, Pellets, 10 kg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur