Learn More
MP Biomedicals™ Hubbel-, Mendel- und Wakeman-Salzmischung
Gepudert
79.15 CHF
Spezifikation
Produkttyp Tierfutter
Komponenten Calciumcarbonat 54,3 %, Magnesiumcarbonat 2,5 %, Magnesiumsulfat 7H2O 1,6 %, Natriumchlorid 6,9 %, Kaliumchlorid 11,2 %, Kaliumphosphat, monobasisch 21,2 %, Eisenphosphat 2,050 %, Kaliumiodid 0,008 %, Mangansulfat H2O 0,035 %, Natriumfluorid 0,1 %, Aluminium-Kaliumsulfat 0,017 %, Kupfersulfat 5H2O 0,09 %
Format Pulver
Zur Verwendung mit (Anwendung) Erstellung tierischer Forschungsernährung
Lagerungsbedingungen 15 °C bis 30 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11495632
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
0290283802
2 kg
79.15 CHF
2 Kilogramm
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Dieses Mineralgemisch enthält kein Zink, ist arm an Mangan und Phosphor und hat ein hohes Calcium/Phosphor-Verhältnis.
  • Entwickelt für die Verwendung in Nährmitteln mit relativ hohem Caseingehalt.
Zusammensetzung (Inhaltsstoffe, Menge):
  • Calciumkarbonat, 54.300 %
  • Magnesiumkarbonat, 2.500 %
  • Magnesiumsulfat·7H2O, 1.600%
  • Natriumchlorid, 6.900 %
  • Kaliumchlorid, 11.200 %
  • Kaliumphosphat monobasisch, 21.200 %
  • Eisenphosphat, 2.050 %
  • Kaliumjodid, 0.008 %
  • Mangansulfat·H2O, 0.035%
  • Natriumfluorid, 0.100 %
  • Kaliumaluminiumsulfat, 0.017 %
  • Kupfersulfat·5H2O, 0.090 %
Spezifikation
Spezifikation
Tierfutter
Pulver
15 °C bis 30 °C
Calciumcarbonat 54,3 %, Magnesiumcarbonat 2,5 %, Magnesiumsulfat 7H2O 1,6 %, Natriumchlorid 6,9 %, Kaliumchlorid 11,2 %, Kaliumphosphat, monobasisch 21,2 %, Eisenphosphat 2,050 %, Kaliumiodid 0,008 %, Mangansulfat H2O 0,035 %, Natriumfluorid 0,1 %, Aluminium-Kaliumsulfat 0,017 %, Kupfersulfat 5H2O 0,09 %
Erstellung tierischer Forschungsernährung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Hubbel-, Mendel- und Wakeman-Salzmischung