Learn More
MP Biomedicals™ Wesson Salzmischung
Insektenernährungsgemisch
Marke: MP Biomedicals™ 0290285102
Beschreibung
Gepudert
Wesson Salzmischung ist als Insektenernährungsgemisch konzipiert.
Zusammensetzung (Inhaltsstoffe, Menge):
- Calciumcarbonat, 21%
- Kupfersulfat·5H2O, 0,039%
- Eisenphosphat, 1,47%
- Mangansulfat·H2O, 0,02%
- Magnesiumsulfat·7H2O, 9%
- Kalium-Aluminiumsulfat, 0,009 %
- Kaliumchlorid, 12%
- Kaliumphosphat, monobasisch, 31%
- Kaliumiodid, 0,005%
- Natriumchlorid, 10,5%
- Natriumfluorid, 0,057%
- Tricalciumphosphat, 14,9 %
Vorbereitung:
- 1 x Lösung durch Auflösen von 8 g Pulver in 1 l destilliertem Wasser herstellen
Spezifikation
Tierfutter | |
Pulver | |
Ratte |
Calciumcarbonat 21 %, Kupfersulfat 5H2O 0,039 %, Eisenphosphat 1,47 %, Mangansulfat H2O 0,02 %, Magnesium-Sulfat.7H2O 9 %, Kalium-Aluminiumsulfat 0,009 %, Kaliumchlorid 12 %, Kaliumphosphat, monobasisch, 31 %, Kaliumiodid 0,005 %, Natriumchlorid 10,5 %, Natriumfluorid 0,057 %, Tricalciumphosphat 14,9 % | |
2 kg | |
15 °C bis 30 °C |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ferric phosphate, cupric sulphate pentahydrate