Learn More
MP Biomedicals™ FastDNA™ Kit
Isoliert hochwertige genomische DNA schnell und effizient aus Pflanzen, Tieren, Bakterien, Hefen, Algen und Pilzen
Marke: MP Biomedicals™ 116540400
Beschreibung
Verwendet Lysematrix A (Granat und 1 1/4 in.-Keramik-Beads) für die Zelllyse und eine Kieselgelmethode für den Aufreinigungsprozess. Lysematrix A und 3 verschiedene chaotrope Puffer sind für die Homogenisierung einer Vielzahl von Probentypen (pflanzliches und tierisches Gewebe, kultivierte Zellen, Bakterien, Hefe, Pilze, Insekten usw.) vorgesehen. Die DNA wird innerhalb von 40 Sekunden freigesetzt und durch ein Kieselgel-basiertes Verfahren aufgereinigt. Die eluierte DNA ist für Verdau, Elektrophorese, PCR und jede andere gewünschte Anwendung geeignet.
Spezifikation
Kit | |
Wird verwendet, um DNA aus praktisch jeder Quelle zu isolieren | |
100 Aufreinigungen |
Bakterien (Gram +/-), Tierische Gewebe, Pilze, Pflanzen, Hefe, Algen, Zellkulturen, Insekten | |
Lysematrix A 100 2-ml-Röhrchen, 1/4 Keramikkugeln 100 Kugeln, Bindungsmatrix 66 ml, konzentriertes SEWS-M 12 ml, DES 25 ml, CLS VF 90 ml, PPS 25 ml, CLS-TC 110 ml, CLS-Y 110 ml | |
FastDNA Kit |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H302 + H312 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P264-Nach Gebrauch hände gründlich waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.,BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen / rettungshelfer,BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen / rettungshelfer
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/rettungshelfer,BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/rettungshelfer
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.,BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P330-Mund ausspülen.,Mund ausspülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/rettungshelfer/anrufen.
- P501-Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. zuführen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: acetic acid
Nur für Forschungszwecke (RUO). (f) Soweit nicht andere Informationen in unserem Katalog oder in der dem Produkt (den Produkten) beiliegenden Unternehmensdokumentation angegeben sind, dienen die Produkte ausschließlich Forschungszwecken und sind für keine anderen Zwecke zu verwenden, unter anderem insbesondere nicht für unerlaubte gewerbliche Zwecke, für die In-vitro-Diagnose, die Ex-vivo- oder In-vivo-Therapie oder andere Arten der Konsumierung oder der Anwendung bei Mensch oder Tier.