Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ KL 200 LED COLOMN DIA 25MM
Ermöglicht die ergonomische Bedienung von Easy LED Spotlight und KL300LED. Direkter Anschluss an das Mikroskop über Säulenadapter.
35.15 CHF - 48.55 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Stereomikroskopie-Beleuchtung |
---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11796718
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
120225 |
EasyLED Spotlight Plus, KL300LED |
35.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15713012
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
120229 |
EasyLED Spotlight Plus oder KL300LED |
35.15 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11756728
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
120232 |
EasyLED Spotlight Plus oder KL300LED |
35.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
13470260
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
120235 |
35 mm dia. Column |
35.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15723012
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
120240 |
EasyLED Spotlight Plus oder KL300LED |
35.15 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11358330
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
120250 |
Base 158.340 |
48.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Verbindet die EasyLed Spotlight Plus- oder KL300-LED mit der Mikroskopsäule
Spezifikation
Stereomikroskopie-Beleuchtung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ KL 200 LED COLOMN DIA 25MM