Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ KL 200 LED COLOMN DIA 25MM
Ermöglicht die ergonomische Bedienung von Easy LED Spotlight und KL300LED. Direkter Anschluss an das Mikroskop über Säulenadapter.
Marke: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 120235
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Adapter für die Montage des EasyLED Spotlichtes Plus oder der KL300LED an ein Mikroskopstativ mit Säulendurchmesser von 35 mmSpezifikation
Montageadapter | |
35 mm | |
35 mm dia. Column |
1.4 in. | |
Stereomikroskopie-Beleuchtung |
Videos
-
Installing-light-solutions-on-a-microscope-video_DE
-
Installing-light-solutions-on-a-microscope-video_DE_FRENCH subs
-
Installing-light-solutions-on-a-microscope-video_ENG
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ KL 200 LED COLOMN DIA 25MM > Mounting Bracket; For Use With: 35 mm Diameter Column
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur