Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ KL 200 LED COLOMN DIA 25MM
Ermöglicht die ergonomische Bedienung von Easy LED Spotlight und KL300LED. Direkter Anschluss an das Mikroskop über Säulenadapter.
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 120250
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11358330
  • 48.55 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Beschreibung
  • Zur Verwendung des EasyLED Spotlichtes Plus oder der KL300LED als eigenständige Lösung.
  • Benutzung mit dem Gussfuss 158340.
  • Die eigenständige Version ist die Lösung wenn kein Adapter für ein spezifisches Microskop verfügbar ist oder für einen Arbeitsplatz ohne Mikroskop.
Spezifikation
Spezifikation
Befestigungsklammer
Stereomikroskopie-Beleuchtung
Base 158.340
Videos
  • Installing-light-solutions-on-a-microscope-video_DE
  • Installing-light-solutions-on-a-microscope-video_DE_FRENCH subs
  • Installing-light-solutions-on-a-microscope-video_ENG
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ KL 200 LED COLOMN DIA 25MM > Mounting Bracket; For Use With: Base 158.340