Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ KL 200 LED COLOMN DIA 25MM
Ermöglicht die ergonomische Bedienung von Easy LED Spotlight und KL300LED. Direkter Anschluss an das Mikroskop über Säulenadapter.
Marke: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 120240
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Adapter für die Montage des EasyLED Spotlichtes Plus oder der KL300LED an ein Mikroskopstativ K und M von Zeiss der Stemi ProduktserieSpezifikation
Zeiss-Ständer K und M | |
Stereomikroskopie-Beleuchtung | |
EasyLED Spotlight Plus oder KL300LED |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ KL 200 LED COLOMN DIA 25MM > Mounting Bracket; For Use With: Zeiss Stand K, Stand M
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur