Learn More
Sampling Systems™ Einzelkammer-Probenehmer
Schneller und anwenderfreundlicher Probenehmer mit GMP-Design, zur schnellen Entfernung und Reinigung. Sampling Systems™ Einzelkammer-Probenehmer eignen sich für die Entnahme von diskreten, zonalen Proben aus frei fließenden Pulvern und Granulaten.
396.00 CHF - 713.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Probenehmer mit Kammer |
---|---|
Material | Edelstahl (316L) |
Enthält | Ein Probenahmepunkt |
Kapazität (metrisch) | 20 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pulverprobenahme |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15809261
|
Sampling Systems™
1430S-600 |
20 mL | 600 mm |
396.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15889251
|
Sampling Systems™
1430S-1000 |
20 mL | 1000 mm |
498.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15899251
|
Sampling Systems™
1430S-1500 |
20 mL | 1.500 mm |
713.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Zur Probenahme von frei fließenden Pulvern und Granulaten
- Chemikalienbeständige Konstruktion aus Edelstahl 316L
- Leicht zu reinigendes Design
- Schnelle und einfache Bedienung:
- Drücken Sie den Probenehmer einfach in das Pulver oder Granulat und drehen Sie den Griff, um die Probe zu entnehmen
- Ideal für chemische, Lebensmittel- und pharmazeutische Probenahmen
Spezifikation
Probenehmer mit Kammer | |
Ein Probenahmepunkt | |
Pulverprobenahme |
Edelstahl (316L) | |
20 mL | |
25 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Einzelkammer-Probenehmer