Learn More
Sampling Systems™ Einzelkammer-Probenehmer
Schneller und anwenderfreundlicher Probenehmer mit GMP-Design, zur schnellen Entfernung und Reinigung. Sampling Systems™ Einzelkammer-Probenehmer eignen sich für die Entnahme von diskreten, zonalen Proben aus frei fließenden Pulvern und Granulaten.
Marke: Sampling Systems™ 1430S-600
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Probenahme von frei fließenden Pulvern und Granulaten
- Chemikalienbeständige Konstruktion aus Edelstahl 316L
- Leicht zu reinigendes Design
- Schnelle und einfache Bedienung:
- Drücken Sie den Probenehmer einfach in das Pulver oder Granulat und drehen Sie den Griff, um die Probe zu entnehmen
- Ideal für chemische, Lebensmittel- und pharmazeutische Probenahmen
Spezifikation
Probenehmer mit Kammer | |
Ein Probenahmepunkt | |
Pulverprobenahme | |
600 mm |
Edelstahl (316L) | |
20 mL | |
25 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Einzelkammer-Probenehmer > LengthMetric: 600 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur