Learn More
Sampling Systems™ Einzelkammer-Probenehmer
Schneller und anwenderfreundlicher Probenehmer mit GMP-Design, zur schnellen Entfernung und Reinigung. Sampling Systems™ Einzelkammer-Probenehmer eignen sich für die Entnahme von diskreten, zonalen Proben aus frei fließenden Pulvern und Granulaten.
Marke:  Sampling Systems™ 1430S-1000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15889251
  • 498.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zur Probenahme von frei fließenden Pulvern und Granulaten
  • Chemikalienbeständige Konstruktion aus Edelstahl 316L
  • Leicht zu reinigendes Design
  • Schnelle und einfache Bedienung:
  • Drücken Sie den Probenehmer einfach in das Pulver oder Granulat und drehen Sie den Griff, um die Probe zu entnehmen
  • Ideal für chemische, Lebensmittel- und pharmazeutische Probenahmen
Spezifikation
Spezifikation
Probenehmer mit Kammer
Ein Probenahmepunkt
Pulverprobenahme
1000 mm
Edelstahl (316L)
20 mL
25 mm
Name des Produkts
Sampling Systems™ Einzelkammer-Probenehmer > LengthMetric: 1000 mm