Learn More
Sampling Systems™ Einzelkammer-Probenehmer
Schneller und anwenderfreundlicher Probenehmer mit GMP-Design, zur schnellen Entfernung und Reinigung. Sampling Systems™ Einzelkammer-Probenehmer eignen sich für die Entnahme von diskreten, zonalen Proben aus frei fließenden Pulvern und Granulaten.
Marke:  Sampling Systems™ 1430S-1500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15899251
  • 713.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zur Probenahme von frei fließenden Pulvern und Granulaten
  • Chemikalienbeständige Konstruktion aus Edelstahl 316L
  • Leicht zu reinigendes Design
  • Schnelle und einfache Bedienung:
  • Drücken Sie den Probenehmer einfach in das Pulver oder Granulat und drehen Sie den Griff, um die Probe zu entnehmen
  • Ideal für chemische, Lebensmittel- und pharmazeutische Probenahmen
Spezifikation
Spezifikation
Probenehmer mit Kammer
Ein Probenahmepunkt
Pulverprobenahme
1.500 mm
Edelstahl (316L)
20 mL
25 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Sampling Systems™ Einzelkammer-Probenehmer > LengthMetric: 1500 mm