Learn More
Caframo™ Petite Rührwerk
Caframo™ Petite Rührwerk für Volumina bis 2 l, wässrige wie viskose Materialien; Geschwindigkeiten von 50 bis 2500 U/min. Große Leistung im kleinsten Format des gesamten Markts. Zuverlässig, wartungsfrei und ideal für den Dauerbetrieb.
Marke:  Caframo™ BDC250U1
Artikelnummer. 11925506
  • 984.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Unglaublich kompakte Stellfläche von 50 mm x 100 mm
  • Unterstützt Volumina von bis zu 2 l.
  • Drehzahl 2500 U/min
  • Umfasst AutoStart
  • Umfasst: Rührwerk, integrierte Klemme, Klemmhülse aus Edelstahl, externes Netzteil, geerdetes Netzkabel, Stativ, Rührblätter für axiales und radiales Mischen, Mischstab, Handbuch in vier Sprachen (Englisch, Französisch, Spanisch und Deutsch) sowie 3 Jahre Garantie
Certifications
UL and CSA
Serviceleistungen
3 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
50 bis 2.500 U/min
LCD
0,24 in.
5.1 in.
6.2 in.
7 W (1/100 hp)
Integrierte Klemme, Spannzange, Mischwelle, axiale und radiale Mischblätter, Ständer, Netzteil, Universaladapter und gedrucktes Handbuch.
41 bis 104 °F
10 Ncm
Wasserähnlich
2 l
120/230 V (Caframo Netzteil erforderlich)
6 mm
12.9 cm
15.7 cm
US
Gehäuse: Chemikalienbeständiges Nylon
5 bis 40 °C
Petite Stirrer
Stromversorgung: 0,105 kg, Rührer: 0,367 kg
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Caframo™ Petite Rührwerk > Petite Rührwerk, 220 V; Drehzahl: 50-2500 U/min; Drehmoment: 10 Ncm; Max. Materialviskosität: Wasser wie; Kapazität: 2 L