Learn More
Molybdändraht, 2 mm Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11326747
Verfügbar ab: 07-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Molybdändraht, 2 mm Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326747
5 m, 5 Meter
Click to view available options
Menge:
1 m
25 m
5 m
Packungsgröße:
1 Meter
25 Meter
5 Meter
Artikelnummer. 11326747
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010040.G5
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-98-7
Summenformel Mo
Molekulargewicht (g/mol) 95.95
MDL-Nummer MFCD00003465
InChI-Schlüssel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC-Name Molybdän
SMILES [Mo]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdenum
Aussehen Dark gray wire
Dichte 10.22g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Menge 5 m
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 2 mm (0.08 Zoll) Durchmesser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN16J047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number010040.G5
ChargennummerM28I043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2022 Catalog Number010040.G9,010040.G5,010040.G1
ChargennummerR03I027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2022 Catalog Number010040.G9,010040.G5,010040.G1
ChargennummerY30G068 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number010040.G9,010040.G5,010040.G1
ChargennummerC30L47 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number010040.G9,010040.G5,010040.G1
Name des Produkts
Molybdändraht, 2 mm Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >