Learn More
Molybdänfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11336747
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Molybdänfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336747
150 x 150 mm
Click to view available options
Menge:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
300 x 1200 mm
Artikelnummer. 11336747
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010042.GT
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Ca. 5.8 g/150 x 150 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-98-7
Summenformel Mo
Molekulargewicht (g/mol) 95.95
MDL-Nummer MFCD00003465
InChI-Schlüssel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC-Name Molybdän
SMILES [Mo]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdenum
Farbe Grau
Aussehen Dark gray foil
Dichte 10.22g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Menge 150 x 150 mm
Geruch Geruchsneutral
Form Folie, 0.025 mm (0.001 Zoll) dick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX04I003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog Number010042.HZ,010042.GT,010042.HB
ChargennummerU31I007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/09/2022 Catalog Number010042.HZ,010042.GT,010042.HB
ChargennummerS24H012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number010042.HZ,010042.GT,010042.HB
ChargennummerG07R012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010042.HZ,010042.GT,010042.HB
ChargennummerS27F010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010042.HZ,010042.GT,010042.HB
Name des Produkts
Molybdänfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >