Learn More
Molybdänfolie, 0.1 mm (0.004 in.) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11366747
Zum Warenkorb hinzufügen
Molybdänfolie, 0.1 mm (0.004 in.) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366747
300 x 600 mm
Click to view available options
Menge:
100 x 150 mm
150 x 300 mm
300 x 600 mm
Artikelnummer. 11366747
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010043.HX
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: ca. 10.2 g/100 x 100 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-98-7
Summenformel Mo
Molekulargewicht (g/mol) 95.95
MDL-Nummer MFCD00003465
InChI-Schlüssel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC-Name Molybdän
SMILES [Mo]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdenum
Farbe Grau
Aussehen Dark gray foil
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Menge 300 x 600 mm
Formelmasse 95394
Geruch Geruchsneutral
Form Folie, 0.1 mm (0.004 Zoll) dick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX24F030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number010043.GJ,010043.HX,010043.HW
ChargennummerM19J020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2023 Catalog Number010043.GJ,010043.HX,010043.HW
ChargennummerS03F039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog Number010043.GJ,010043.HX,010043.HW
ChargennummerS27I009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/07/2022 Catalog Number010043.GJ,010043.HX,010043.HW
ChargennummerI18S014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number010043.GJ,010043.HX,010043.HW
Name des Produkts
Molybdänfolie, 0.1 mm (0.004 in.) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >